Stampa…
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400940-1G OR400940-250MG OR400940-5G
APOSOR400940-1GEA 466 EUR
APOSOR400940-1G APOSOR400940-250MG APOSOR400940-5G
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrClNO
Peso molecolare: 236,494 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31561243
CAS Number: 1547274-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III