Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR400939-1G
OR400939-250MG
APOSOR400939-1GEA
207
EUR
APOSOR400939-1G
APOSOR400939-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formula:
C₉H₉BrO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040228 CAS Number: 307353-32-8 |