Stampa…
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR400932-250MG OR400932-1G
APOSOR400932-250MGEA 102 EUR
APOSOR400932-250MG APOSOR400932-1G
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-4-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S
Peso molecolare: 178,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01929340
CAS Number: 10134-95-9