Stampa…
4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40093-1G OR40093-250MG OR40093-5G
APOSOR40093-1GEA 166 EUR
APOSOR40093-1G APOSOR40093-250MG APOSOR40093-5G
4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
4-Bromo-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₄BrNO
Punto di fusione: 53…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234620
CAS Number: 217326-65-3