Stampa…
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400928-1G OR400928-250MG
APOSOR400928-1GEA 671 EUR
APOSOR400928-1G APOSOR400928-250MG
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide
Formula: C₈H₅Br₂ClO
Peso molecolare: 312.386 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392521
CAS Number: 1261604-22-1
UN: 3261
ADR: 8 III