Stampa…
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400923-1G OR400923-5G OR400923-25G
APOSOR400923-1GEA 72.7 EUR
APOSOR400923-1G APOSOR400923-5G APOSOR400923-25G
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone 95%
2'-Bromo-6'-chloroacetophenone
Formula: C₈H₆BrClO
Peso molecolare: 233,49 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390298
CAS Number: 1261438-38-3