Stampa…
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Acetyl-5-formylthiophene, 5-Acetyl-2-thenaldehyde, 5-Acetylthiophene-2-carbaldehyde, 2-Ethanoyl-5-formylthiophene
OR4009-1G OR4009-100MG OR4009-250MG
APOSOR4009-1GEA 241 EUR
APOSOR4009-1G APOSOR4009-100MG APOSOR4009-250MG
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
5-Acetylthiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₆O₂S
Peso molecolare: 154,186 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00509280
CAS Number: 4565-29-1