Stampa…
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400890-1G OR400890-250MG OR400890-5G
APOSOR400890-1GEA 1510 EUR
APOSOR400890-1G APOSOR400890-250MG APOSOR400890-5G
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Formula: C₆H₅BrINO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730278
CAS Number: 2092616-33-4