6-Bromo-3-iodo-2-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-4-iodo-2-methoxy-3-nitrobenzene
Formula:
C₇H₅BrINO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30730277 CAS Number: 2149590-17-8 |