Stampa…
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400888-250MG OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA 176 EUR
APOSOR400888-250MG APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrINO₃
Peso molecolare: 343,901 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD30730276
CAS Number: 2090513-56-5