Stampa…
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Methoxy-3-methylphenyl)methanol
OR400884-1G OR400884-250MG OR400884-5G
APOSOR400884-1GEA 30.6 EUR
APOSOR400884-1G APOSOR400884-250MG APOSOR400884-5G
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
2-Methoxy-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12031989
CAS Number: 74090-48-5