Stampa…
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 35 EUR
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,175 g/mol
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783657
CAS Number: 67639-61-6