Stampa…
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 267 EUR
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Formula: C₉H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 131…140 °C (21 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18398319
CAS Number: 122950-66-7