Stampa…
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400875-1G OR400875-250MG OR400875-5G
APOSOR400875-1GEA 48 EUR
APOSOR400875-1G APOSOR400875-250MG APOSOR400875-5G
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆BrClO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14702923
CAS Number: 1215295-91-2
UN: 1759
ADR: 8,III