Stampa…
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400871-1G OR400871-250MG
APOSOR400871-1GEA 720 EUR
APOSOR400871-1G APOSOR400871-250MG
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine 95%
4-Bromo-5-iodobenzene-1,2-diamine
Formula: C₆H₆BrIN₂
Peso molecolare: 312,934 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30730274
CAS Number: 2149591-36-4