Stampa…
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400865-1G OR400865-250MG OR400865-5G
APOSOR400865-1GEA 522 EUR
APOSOR400865-1G APOSOR400865-250MG APOSOR400865-5G
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Formula: C₇H₃BrN₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546511
CAS Number: 157645-54-0