Stampa…
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400855-1G OR400855-250MG
APOSOR400855-1GEA 400 EUR
APOSOR400855-1G APOSOR400855-250MG
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formula: C₈H₃BrCl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09954889
CAS Number: 134517-54-7