Stampa…
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40081-1G OR40081-250MG
APOSOR40081-1GEA 420 EUR
APOSOR40081-1G APOSOR40081-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
Formula: C₅H₃ClN₄
Peso molecolare: 154,557 g/mol
Punto di fusione: 194…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10697779
CAS Number: 54632-11-0