2-Formylphenyl acetate, tech
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400800-10G
OR400800-1G
OR400800-5G
APOSOR400800-10GEA
17.6
EUR
APOSOR400800-10G
APOSOR400800-1G
APOSOR400800-5G
2-Formylphenyl acetate, tech
2-Formylphenyl acetate
Formula:
C₉H₈O₃ Peso molecolare: 164,158 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00553742 CAS Number: 5663-67-2 |