Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400797-250MG OR400797-1G OR400797-5G
APOSOR400797-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR400797-250MG APOSOR400797-1G APOSOR400797-5G
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃BrClNO
Peso molecolare: 232,462 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29037276
CAS Number: 1934463-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III