Stampa…
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400793-1G OR400793-250MG
APOSOR400793-1GEA 654 EUR
APOSOR400793-1G APOSOR400793-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₄BrClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29037278
CAS Number: 1934463-24-7