Stampa…
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40079-1G OR40079-250MG OR40079-5G
APOSOR40079-1GEA 163 EUR
APOSOR40079-1G APOSOR40079-250MG APOSOR40079-5G
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
2-Bromo-6-methoxypyrazine
Formula: C₅H₅BrN₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10688549
CAS Number: 91678-76-1