Stampa…
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400784-1G OR400784-250MG OR400784-5G
APOSOR400784-1GEA 145 EUR
APOSOR400784-1G APOSOR400784-250MG APOSOR400784-5G
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
2-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
Peso molecolare: 229.027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26855793
CAS Number: 1289007-84-6