Stampa…
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400783-1G OR400783-250MG OR400783-5G
APOSOR400783-1GEA 29.2 EUR
APOSOR400783-1G APOSOR400783-250MG APOSOR400783-5G
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
Peso molecolare: 307,914 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391643
CAS Number: 1261776-03-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III