Stampa…
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400781-1G OR400781-250MG OR400781-5G
APOSOR400781-1GEA 252 EUR
APOSOR400781-1G APOSOR400781-250MG APOSOR400781-5G
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-2-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036574
CAS Number: 1260795-42-3