6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400780-1G
OR400780-250MG
APOSOR400780-1GEA
719
EUR
APOSOR400780-1G
APOSOR400780-250MG
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
6-Amino-2-bromo-3-chlorobenzonitrile
Formula:
C₇H₄BrClN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD29037275 CAS Number: 1934421-15-4 |