Stampa…
3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400779-1G OR400779-5G OR400779-10G
APOSOR400779-1GEA 78.3 EUR
APOSOR400779-1G APOSOR400779-5G APOSOR400779-10G
3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
3-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22544371
CAS Number: 398119-27-2