Stampa…
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-iodo-3-nitrobenzene
OR400777-1G OR400777-250MG OR400777-5G
APOSOR400777-1GEA 68.4 EUR
APOSOR400777-1G APOSOR400777-250MG APOSOR400777-5G
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
3-Bromo-2-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Peso molecolare: 327,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660176
CAS Number: 32337-96-5