Stampa…
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400776-1G OR400776-250MG
APOSOR400776-1GEA 241 EUR
APOSOR400776-1G APOSOR400776-250MG
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-5-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
Peso molecolare: 243,054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22381229
CAS Number: 377734-27-5