Stampa…
2-Bromo-6-formylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400774-1G OR400774-250MG
APOSOR400774-1GEA 719 EUR
APOSOR400774-1G APOSOR400774-250MG
2-Bromo-6-formylbenzoic acid 95%
2-Bromo-6-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28357172
CAS Number: 1245915-98-3