Stampa…
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400770-1G OR400770-250MG OR400770-5G
APOSOR400770-1GEA 118 EUR
APOSOR400770-1G APOSOR400770-250MG APOSOR400770-5G
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
Peso molecolare: 229,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11036374
CAS Number: 871502-87-3