Stampa…
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400764-1G OR400764-250MG
APOSOR400764-1GEA 187 EUR
APOSOR400764-1G APOSOR400764-250MG
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Methyl 3-bromo-4-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
Peso molecolare: 243,054 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036864
CAS Number: 90484-53-0