Stampa…
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400762-1G OR400762-250MG
APOSOR400762-1GEA 435 EUR
APOSOR400762-1G APOSOR400762-250MG
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
4-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20485838
CAS Number: 776315-23-2