Stampa…
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400757-1G OR400757-250MG
APOSOR400757-1GEA 16.1 EUR
APOSOR400757-1G APOSOR400757-250MG
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Peso molecolare: 327,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391757
CAS Number: 860603-83-4