Stampa…
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400756-1G OR400756-250MG OR400756-5G
APOSOR400756-1GEA 580 EUR
APOSOR400756-1G APOSOR400756-250MG APOSOR400756-5G
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 2-bromo-3-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110489
CAS Number: 750585-94-5