Stampa…
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400748-1G OR400748-5G
APOSOR400748-1GEA 352 EUR
APOSOR400748-1G APOSOR400748-5G
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₃BrINO₂
Peso molecolare: 327,902 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391756
CAS Number: 32337-95-4