Stampa…
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400747-1G OR400747-250MG OR400747-5G
APOSOR400747-1GEA 145 EUR
APOSOR400747-1G APOSOR400747-250MG APOSOR400747-5G
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Methyl 5-bromo-2-formylbenzoate
Formula: C₉H₇BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16036575
CAS Number: 1016163-89-5