Stampa…
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400746-1G OR400746-250MG OR400746-5G
APOSOR400746-1GEA 574 EUR
APOSOR400746-1G APOSOR400746-250MG APOSOR400746-5G
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391618
CAS Number: 1261860-40-5