Stampa…
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400744-1G OR400744-250MG
APOSOR400744-1GEA 575 EUR
APOSOR400744-1G APOSOR400744-250MG
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrIN
Peso molecolare: 307,914 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391642
CAS Number: 1261498-04-7