2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR400743-1G
OR400743-250MG
APOSOR400743-1GEA
618
EUR
APOSOR400743-1G
APOSOR400743-250MG
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formula:
C₈H₅BrO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28357159 CAS Number: 1289208-00-9 |