Stampa…
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400739-1G OR400739-250MG
APOSOR400739-1GEA 430 EUR
APOSOR400739-1G APOSOR400739-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Peso molecolare: 300,514 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392271
CAS Number: 1261675-40-4
UN: 3261
ADR: 8,III