Stampa…
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400738-1G OR400738-250MG OR400738-5G
APOSOR400738-1GEA 96 EUR
APOSOR400738-1G APOSOR400738-250MG APOSOR400738-5G
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅BrO₃
Peso molecolare: 217,017 g/mol
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16999959
CAS Number: 28547-28-6