Stampa…
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400725-1G OR400725-5G
APOSOR400725-1GEA 227 EUR
APOSOR400725-1G APOSOR400725-5G
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Peso molecolare: 300,514 g/mol
Punto di fusione: 95…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12068352
CAS Number: 89465-98-5
UN: 3261
ADR: 8,III