Stampa…
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR400723-1G OR400723-250MG
APOSOR400723-1GEA 183 EUR
APOSOR400723-1G APOSOR400723-250MG
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrINO
Peso molecolare: 327,945 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28898256
CAS Number: 1845713-72-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III