Stampa…
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400711-1G OR400711-250MG OR400711-5G
APOSOR400711-1GEA 195 EUR
APOSOR400711-1G APOSOR400711-250MG APOSOR400711-5G
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Peso molecolare: 300,514 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11650638
CAS Number: 1099660-60-2
UN: 3261
ADR: 8,III