Stampa…
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400701-1G OR400701-250MG OR400701-5G
APOSOR400701-1GEA 400 EUR
APOSOR400701-1G APOSOR400701-250MG APOSOR400701-5G
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18392272
CAS Number: 1261671-62-8
UN: 3261
ADR: 8,III