Stampa…
4-Amino-2-bromobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR400700-1G OR400700-250MG OR400700-5G
APOSOR400700-1GEA 255 EUR
APOSOR400700-1G APOSOR400700-250MG APOSOR400700-5G
4-Amino-2-bromobenzoic acid
4-Amino-2-bromobenzoic acid
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216.032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01569396
CAS Number: 2486-52-4