Stampa…
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR400698-1G OR400698-5G
APOSOR400698-1GEA 289 EUR
APOSOR400698-1G APOSOR400698-5G
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃BrClNO₄S
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12912807
CAS Number: 1193388-84-9
UN: 3261
ADR: 8,III