Stampa…
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole
OR400694-250MG OR400694-1G OR400694-5G
APOSOR400694-250MGEA 98.9 EUR
APOSOR400694-250MG APOSOR400694-1G APOSOR400694-5G
4-Methoxy-1H-benzimidazole 95+%
4-Methoxy-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08729266
CAS Number: 27080-53-1