Stampa…
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-3-methoxybenzene-1,2-diamine
OR400692-1G OR400692-250MG
APOSOR400692-1GEA 720 EUR
APOSOR400692-1G APOSOR400692-250MG
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Formula: C₇H₉BrN₂O
Peso molecolare: 217,063 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24643738
CAS Number: 1162696-92-5